Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,70 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 253,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22ClKN6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.00
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5845770
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Losartan-Kalium, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)-c3ccccc3-c4nnnn4[K]
InChI
1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Losartankalium ist ein oral verabreichter, wirksamer und selektiver kompetitiver Angiotensin-II-Rezeptortyp-1(AT1)-Antagonist. Losartankalium wird zur Behandlung von Hypertonie eingesetzt.
Oral verabreichter, wirksamer und selektiver kompetitiver Angiotensin-II-Rezeptortyp-1(AT1)-Antagonist
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form powder or crystals | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Losartan-Kalium
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?