Fortfahren mit
SML3155
Brincidofovir
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(Hexadecyloxy)propyl hydrogen ((S)-1-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3-hydroxypropan-2-yloxy)methylphosphonate, CMX 001, CMX001, Hexadecyloxypropyl-cidofovir
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H52N3O7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
561.69
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[P](=O)(OCCCOCCCCCCCCCCCCCCCC)(O)CO[C@@H](CN1C=CC(=N)NC1=O)CO
InChI key
WXJFKKQWPMNTIM-VWLOTQADSA-N
Biochem/physiol Actions
Brincidofovir is an orally bioavailable prodrug of cidofovir with activity against pox viruses as well as CMV, HSV, and Varicella zoster.
Orally bioavailable prodrug of cidofovir with activity against pox viruses as well as CMV, HSV, and Varicella zoster
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C5874SML3722SML3480
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
deionized water: ≥5 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
, White to light brown
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Does it exists a monography for the product?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not tested according to any agency monograph. This material is not suitable for human or veterinary use.