Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.31
UNSPSC Code:
41106609
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CCCC1=N[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]2S1)CO)O)O
Biochem/physiol Actions
NButGT is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which elevates O-GlcNAc levels but does not cause insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes, and in rats and mice. NButGT does not perturbed glucohomeostasis when used for extended time in rats and mice. NButGT attenuates the accumulation of Aβ, neuroinflammation, and memory in in a mouse model of Alzheimer’s disease. NButGT efficiently increased total O-GlcNAc, improves cardiovascular function and reduced animal mortality in rat model of sepsis.
Specific and potent inhibitor of O-GlcNAcase (OGA)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥90% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?