Fortfahren mit
SML3724
Troxerutin
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
2-[3,4-bis(2-Hydroxyethoxy)phenyl]-3-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-4H-1-benzopyran-4-one, 7,3′,4′-tris[O-(2-hydroxyethyl)]rutin, Trihydroxyethylrutin, Troxerutinum, tri(hydroxyethyl)rutoside, trioxyethylrutin, vitaminP4
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H42O19
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
742.68
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3[c](c4c([o]c3c5cc(c(cc5)OCCO)OCCO)cc(cc4O)OCCO)=O
InChI
1S/C33H42O19/c1-14-23(38)26(41)28(43)32(49-14)48-13-21-24(39)27(42)29(44)33(51-21)52-31-25(40)22-17(37)11-16(45-7-4-34)12-20(22)50-30(31)15-2-3-18(46-8-5-35)19(10-15)47-9-6-36/h2-3,10-12,14,21,23-24,26-29,32-39,41-44H,4-9,13H2,1H3/t14-,21+,23-,24+,26+,27-
InChI key
IYVFNTXFRYQLRP-VVSTWUKXSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain penetrant, anti-oxidative, anti-radiation, and anti-inflammatory flavonol
Troxerutin is a brain penetrant, vasoprotective flavonol isolated from Sophora japonica, which is present in many other plants including grains, fruits, and vegetables. Troxerutin exhibits multiple biological activities including anti-oxidative, anti-radiation, and anti-inflammatory. Recent study indicates that troxerutin improves the synaptic failure induced by Aβ peptide. It appears that Troxerutin could promote radioprotection by stimulating NEAT1 to upregulate PDPK1 expression by suppressing miR-147.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0000497PHL80250PHR2815
Troxerutin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000497
Troxerutin
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥80.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Troxerutin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)