Fortfahren mit
SML3096
Obeticholic acid
≥98% (HPLC), FXR agonist, powder
Synonym(e):
(3α,5β, 6α,7α)-6-ethyl-3,7-dihydroxy-cholan-24-oic acid, 6-ECDCA, 6a-Ethyl-Chenodeoxycholic Acid, OCA
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 329,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H44O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.63
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 81,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Obeticholic acid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +4 to +6°, c = 1.0 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@@]([H])([C@@]2([C@@H]([C@@H]([C@@]3(C[C@@H](CC[C@@]3([C@]2(CC4)[H])C)O)[H])CC)O)[H])[C@@]14C)CCC(O)=O
InChI
1S/C26H44O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15-21,23-24,27,30H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24-,25-,26-/m1/s1
InChI key
ZXERDUOLZKYMJM-ZWECCWDJSA-N
Biochem/physiol Actions
Obeticholic acid (6-ECDCA) is a is a semi-synthetic bile acid analogue used to treat used to treat primary biliary cholangitis. Obeticholic acid is an orally available, potent and selective FXR agonist that exhibits anticholeretic and anti-inflammation effects.
orally available, potent and selective FXR agonist that exhibits anticholeretic and anti-inflammation effects
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
700213P929999T4009
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98% (CP)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)