Fortfahren mit
SML3039
YKL-5-124
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-3-(4-acrylamidobenzamido)-N-(2-(dimethylamino)-1-phenylethyl)-6,6-dimethyl-4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxamide, N-[(1S)-2-(Dimethylamino)-1-phenylethyl]-4,6-dihydro-6,6-dimethyl-3-[[4-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]benzoyl]amino]-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 414,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H33N7O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
515.61
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C[C@@H](NC(N1CC(C(NC(C2=CC=C(NC(C=C)=O)C=C2)=O)=NN3)=C3C1(C)C)=O)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C28H33N7O3/c1-6-23(36)29-20-14-12-19(13-15-20)26(37)31-25-21-16-35(28(2,3)24(21)32-33-25)27(38)30-22(17-34(4)5)18-10-8-7-9-11-18/h6-15,22H,1,16-17H2,2-5H3,(H,29,36)(H,30,38)(H2,31,32,33,37)/t22-/m1/s1
InChI key
KPABJHHKKJIDGX-JOCHJYFZSA-N
Biochem/physiol Actions
YKL-5-124 is a potent and highly selective covalent inhibitor of cyclin-dependent kinase 7 (CDK7) that induces cell cycle arrest at the G1/S transition.
potent and highly selective covalent inhibitor of cyclin-dependent kinase 7 (CDK7)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3245SML3014SML1757
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)