Fortfahren mit
SML3035
Ziprasidone hydrochloride hydrate
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one hydrochloride hydrate, CP-88,059, CP-88,059-01, CP-88059
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,40
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 280,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21ClN4OS · xHCl · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.94 (anhydrous free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 86,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
SMILES string
O=C1CC(C=C(C(Cl)=C2)CCN3CCN(CC3)C4=NSC5=C4C=CC=C5)=C2N1.[xHCl].[yH2O]
InChI
1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27)
InChI key
MVWVFYHBGMAFLY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Atypical antipsychotic with 5HT1A agonist, as well as D2, 5HT2A, and 5HT1D antagonist activity.
Ziprasidone is an atypical antipsychotic with 5HT1A agonist, as well as D2, 5HT2A, and 5HT1D antagonist activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0752PZ0136SML3368
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)