Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 58,70 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 238,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H29N5O8S2 · xHCl · yH2O
Molekulargewicht:
567.64 (anhydrous free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Hydrate is an orally available prodrug of third-generation cephalosporin cefcapene that exhibits potent and wide spectrum antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria, including Staphylococcus aureus.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 90-102% anhydrous basis (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility H2O: ≥22 M | solubility DMSO: ≥50 mg/mL |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?