Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 90,90 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 296,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H29NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder (hygroscopic)
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder (hygroscopic)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].N21CC(C(CC2)CC1)OCC(O)(C4CCCC4)c3ccccc3.[H+]
InChI
1S/C20H29NO2.ClH/c22-20(18-8-4-5-9-18,17-6-2-1-3-7-17)15-23-19-14-21-12-10-16(19)11-13-21;/h1-3,6-7,16,18-19,22H,4-5,8-15H2;1H
InChI key
DDTVVMRZNVIVQM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Penehyclidine hydrochloride is a brain penetrant anticholinergic drug that exhibits both antimuscarinic and antinicotinic activity. Penehyclidine hydrochloride does not induce muscarinic 2 receptor-associated cardiovascular side effects. Penehyclidine hydrochloride is effective in experimental models of heart, lung and brain ischemia reperfusion injury.
brain penetrant anticholinergic drug that exhibits both antimuscarinic and antinicotinic activity
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder (hygroscopic) | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C | solubility H2O: soluble | solubility DMSO: soluble 24 mg/mL |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?