Fortfahren mit
SML2930
LH1307
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
2,2′-Dimethyl-3,3′-bis[2-methyl-4-(2-acetamidoethylamino)-methyl-5-(3-cyanopyridin-5-yl-methoxy)phenoxymethyl]-1,1′-biphenyl, LH 1307, LH-1307, N,N′-(2,2′-(4,4′-(2,2′-Dimethylbiphenyl-3,3′-diyl)bis(methylene)bis(oxy)bis(2-((5-cyanopyridin-3-yl)methoxy)-5-methyl-4,1-phenylene))bis(methylene)bis(azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))diacetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 800,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C54H58N8O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
915.09
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
room temperature
€ 200,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
room temperature
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1=CC(COC2=C(C=C(C(OCC3=C(C(C4=CC=CC(COC5=CC(OCC6=CN=CC(C#N)=C6)=C(C=C5C)CNCCNC(C)=O)=C4C)=CC=C3)C)=C2)C)CNCCNC(C)=O)=CN=C1
InChI
1S/C54H58N8O6/c1-35-17-47(29-57-13-15-61-39(5)63)53(65-31-43-19-41(23-55)25-59-27-43)21-51(35)67-33-45-9-7-11-49(37(45)3)50-12-8-10-46(38(50)4)34-68-52-22-54(66-32-44-20-42(24-56)26-60-28-44)48(18-36(52)2)30-58-14-16-62-40(6)64/h7-12,17-22,25-28,57-58H,13
InChI key
RNCINFJGGSQEHN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LH1307 is a potent programmed cell death-1/programmed death-ligand 1 (PD-1 (CD279, PDCD1)/PD-L1 (B7-H1, PDCD1-L1)) protein-protein interaction (PPI) inhibitor (IC50 = 3 nM by HTRF assay) that induces symmetrically arranged PD-L1 homodimer formation by targeting PD-L1 at the PD-1 binding site. LH1307 effectively blocks cell surface PD-1/PD-L1 interaction between PD-1-expressing Jurkat cells and co-cultured PD-L1-expressing U2OS cells (SHP-1 recruitment IC50 = 79 nM) or co-cultured PD-L1-expressing aAPC/CHO-K1 cells (NFAT signaling restoration EC50 = 763 nM).
Potent programmed cell death-1 (PD-1, CD279, PDCD1)/PD-1 ligand (PD-L1, B7-H1, PDCD1-L1) protein-protein interaction (PPI) inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2888SML359376854
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97.0% (H-NMR)
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)