Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 89,30 € 75,90 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 290,00 € 246,50 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.37
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 75,90
Listenpreis€ 89,30Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(nc(c3c2cccc3)COC(C)(C)C(=O)O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H20N2O3/c1-19(2,18(22)23)24-13-16-15-10-6-7-11-17(15)21(20-16)12-14-8-4-3-5-9-14/h3-11H,12-13H2,1-2H3,(H,22,23)
InChI key
MTHORRSSURHQPZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bindarit is an indazolic derivative with anti-inflammatory efficacy in vitro (150-300 μM) and in animal disease models in vivo (100 mg/kg ip, 50 mg/kg po, or 0.5% in chow; rats & mice). Bindarit selectively inhibits LPS-induced CCL2/MCP-1, CCL7/MCP-3, CCL8/MCP-2 chemokines over CCL3/MIP-1α and IL-8/CXCL8 in human monocytes, while blocking CCL2, but not CCL7 or CCL8, induction in HUVECs, and preventing LPS-induced CCL2 & IL-12β/p40 by inhibiting NFκB activation in murine macrophages (BMDM & Raw 264.7). Bindarit is also reported to exhibit non-competitive inhibiory potency against human monocarboxylate transporter MCT4 (Ki = 30.2 μM) over MCT1 (<40% inhibition at 500 μM).
NFκB activation, CCL2 (MCP1) & IL-12β/p40 induction blocker with anti-inflammation efficacy in vivo. Selectively inhibits monocarboxylate transporter MCT4 over MCT1.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?