Fortfahren mit
SML2897
Flomoxef Sodium
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(6R,7R)-7-[[2-[(Difluoromethyl)thio]acetyl]amino]-3-[[[1-(2-hydroxyethyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-7-methoxy-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monosodium salt, 6315-S Sodium salt, FMOX Sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,40
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17F2N6O7S2 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
518.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 73,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Flomoxef is a semisynthetic oxacephem antibiotic. Flomoxef exhibit activity against epidermides, streptococci, propionibacteria, and both methicillin-resistant and -susceptible Staphylococcus aureus. Flomoxef appear to be stable to the common plasmid beta-lactamases TEM and SH4V-1 or by the betalactamases of S. aureus or B. fragilis.
semisynthetic oxacephem antibiotic that is stable to the common plasmid beta-lactamases TEM and SH4V-1
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML005643989SML0037
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
90-102% anhydrous basis (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
crystalline powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥22 M
solubility
-
solubility
DMSO: ≥50 mg/mL
color
white to beige
color
white to tan
color
-
color
white to pale yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)