SML2881
R-VK4-40
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
R-VK4-40, N-[(3R)-4-[4-(2-Chloro-3-ethylphenyl)-1-piperazinyl]-3-hydroxybutyl]-1H-indole-2-carboxamide
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1=CC2=C(C=CC=C2)N1)NCC[C@H](CN3CCN(C4=CC=CC(CC)=C4Cl)CC3)O
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable