Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 89,30 € 75,90 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 363,00 € 308,55 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 75,90
Listenpreis€ 89,30Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
EIDD-2801, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Broad antiviral N4-hydroxycytidine (EIDD-1931) prodrug with in vivo efficacy and enhanced oral bioavailability.
EIDD-2801 is an orally active, 5′-isopropylester prodrug form of the antiviral ribonucleoside analog N4-hydroxycytidine (NHC, EIDD-1931) with known anti-viral activity against SARS-CoV, SARS-CoV-2, RSV, influenza A & B (IAV & IBV), HCV, pestivirus, bovine viral diarrhoea virus (BVDV), Ebola (EBOV), Chikungunya (CHIKV), venezuelan equine encephalitis (VEEV). EIDD-2801 is efficiently hydrolyzed to NHC in vivo, being more orally bioavailable than NHC in nonhuman primates and ferrets, while maintaining similar oral bioavailability as NHC in mice. EIDD-2801 displays in vivo efficacy against pandemic and seasonal IAV strains in ferrets (lowest ED = 2.3 and 7 mg/kg b.i.d. p.o., respectively).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color faintly pink to red | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?