Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 95,50 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 308,00 € 261,80 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.46
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(N[C@H]1CC[C@@H](C(N(C)C2=CC=C(C=C2)C3=NC4=C(O3)C=CC=C4)=O)C1)=O
InChI key
YNFDIGJKJPNFFD-SJORKVTESA-N
Biochem/physiol Actions
BI 99179 is a non-cytotoxic (by LDH release; 30 μM, U937) orally available, brain-penetrant, highly potent and selective fatty acid synthase (FAS, FASN) inhibitor (IC50 = 79 nM by cell-free human FAS assay) with little or no inhibitory potency toward a panel of 30 receptors & channels (<20% inhibition at 10 μM) and human CYP450 isoenzymes (1A2/2C9/2C19/2D6/3A4 IC50 >10 μM). BI 99179 inhibits cellular FAS activity in vitro (IC50 = 180 nM/human H1975, 600 nM/murine hypothalamic N-42 cells) and increases hypothalamic [malonyl-CoA] in rats in vivo (2 h post 10 mg/kg or 2-24 hr post 100 mg/kg p.o.). Note: adverse effects in rats are reported at day 4 (30 mg/kg) and day 9 (3 mg/kg).
Non-cytotoxic, orally available, brain-penetrant, highly potent and selective fatty acid synthase (FAS, FASN) inhibitor.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?