Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 75,90 € 64,51 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 309,00 € 262,65 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H21N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 64,51
Listenpreis€ 75,90Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21nc(ccc2nc(c1c5ccccc5)c3ccc(cc3)C4(CCC4)N)C(=O)N
InChI
1S/C23H21N5O/c24-22(29)18-11-12-19-26-20(21(28(19)27-18)16-5-2-1-3-6-16)15-7-9-17(10-8-15)23(25)13-4-14-23/h1-3,5-12H,4,13-14,25H2,(H2,24,29)
InChI key
JBGYKRAZYDNCNV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY 1125976 is an orally active, potent and highly selective AKT1/2 allosteric inhibitor (IC50 = 5.2/18 nM with 10 μM ATP, IC50 = 44/36 nM with 2 mM ATP; AKT3 IC50 = 427 nM with 10 μM ATP) that targets a pocket formed by the kinase & PH domain. BAY 1125976 reduces basal AKT T308/S473 phosphorylation (IC50 = 0.9/1.1; KPL-4 cells) and exhibits anti-cancer efficacy in cultures (IC50 = 0.02-10 μM, 23 human cancer lines) and in xenograft models in vivo (25, 50 mg/kg/day or 5, 15, 25 mg/kg bid. po.; mice), including breast cancers (KPL4 PIK3CAH1074R mutant, MCF7, HBCx-2), AKTE17K-driven prostate cancer LAPC-4, and anal cancer AXF 984.
Orally active, potent and highly selective AKT1/2 allosteric inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in murine xenograft models in vivo.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to very dark brown |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?