Fortfahren mit
SML2795
IMP-1700
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-[4-[thioxo[[4-(trifluoromethyl)phenyl]amino]methyl]-1-piperazinyl]-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(4-((4-(trifluoromethyl)phenyl)carbamothioyl)piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,70
€ 66,89
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 255,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H22F4N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
534.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 66,89
Listenpreis€ 78,70Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CN(C2CC2)C(C=C(N3CCN(C(NC4=CC=C(C=C4)C(F)(F)F)=S)CC3)C(F)=C5)=C5C1=O)=O
InChI key
DMUZWIXJZNKJPP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
IMP-1700 is a cell-active and potent inhibitor of bacterial DNA repair that inhibits the bacterial SOS-response to DNA damage. IMP-1700 targets AddAB/RecBCD repair complex and potentiates quinolone antibiotic activity in methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
Inhibitor of bacterial DNA repair
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1625SML3173Y0000198
Ciprofloxacin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000198
Ciprofloxacin
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)