Fortfahren mit
SML2240
IU1-47
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[1-(4-Chlorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2-(1-piperidinyl)ethanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.85
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(N2C(C)=CC(C(CN3CCCCC3)=O)=C2C)C=C1
InChI key
VXQIPRWKLACSKZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
IU1-47 is a potent and selective inhibitor of the deubiquitinating enzyme UPS14. IU1-47 enhances protein degradation including human wild-type and pathological Tau forms in neurons.
potent and selective inhibitor of the deubiquitinating enzyme UPS14
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I1911SML0662SML2226
IU1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
I1911
IU1
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
off-white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)