Fortfahren mit
SML2801
Isoforskolin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
6-Acetyl-7-deacetylforskolin, 6β-Acetoxy-1α,7β,9α-trihydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-on, Isoforskolin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 303,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H34O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 58,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -8 to -5°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMF:H2O (9:1): 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)C13)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(28-12(2)23)17(26)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16?,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
CLOQVZCSBYBUPB-VDCUXWMXSA-N
Biochem/physiol Actions
Isoforskolin is a naturally occurring diterpene with anti-inflammatory activity. It has been shown to downregulate the expression of proinflammatory compounds. In an experimental mouse model of Lyme Disease induced arthritis isoforskolin downregulated the transcription and expression of TNF-α and IL-6 induced by recombinant Borrelia burgdorferi basic membrane protein A (rBmpA). In a rat asthmatic model isoforskolin down-regulated production of transforming growth factor β1 (TGF-β1) and interleukin-1β (IL-1β) which was accompanied by inhibition of inflammation and airway remodeling.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3917PHL82566344270
Isoforskolin phyproof® Reference Substance
PHL82566
Isoforskolin
form
powder
form
powder
form
solid
form
crystalline solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
solubility
DMF:H2O (9:1): 2 mg/mL, clear
solubility
ethanol: soluble
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoforskolin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)