Fortfahren mit
SML2796
PVHD121
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α-(4-Methoxyphenyl)-α-methyl-4-quinazolinemethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,80
€ 56,78
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 271,00
€ 230,35
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 56,78
Listenpreis€ 66,80Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C)(C1=NC=NC2=CC=CC=C21)C3=CC=C(C=C3)OC
InChI key
WGDUWVWCDNCAOT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PVHD121 is potent antimitotic agent that binds to the colchicine site of tubulin. PVHD121 selectively inhibits microtubule formation at centrosomes during mitosis. It delays entry into mitosis causing long lasting mitotic arrest by activation of spindle checkpoint.
potent antimitotic agent that inhibits microtubule formation at centrosomes during mitosis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1187D7815SML1861
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)