Fortfahren mit
SML1187
Vacquinol-1 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(4-Chlorophenyl)-α−2-piperidinyl-4-quinolinemethanol dihydrochloride, NSC13316
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
€ 119,85
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21ClN2O · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.78
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 119,85
Listenpreis€ 141,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)c2nc3c(c(c2)C(O)C4NCCCC4)cccc3
InChI
1S/C21H21ClN2O/c22-15-10-8-14(9-11-15)20-13-17(16-5-1-2-6-18(16)24-20)21(25)19-7-3-4-12-23-19/h1-2,5-6,8-11,13,19,21,23,25H,3-4,7,12H2
InChI key
VKLJPGAHSLIQKH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Vacquinol-1 (NSC13316) is a brain penetrant inducer of catastrophic vacuolization in glioblastoma cells (GCs). Vacquinol-1 displays high cytotoxicity to GCs; it induces cell death by membrane ruffling, cell rounding, massive macropinocytic vacuole accumulation, ATP depletion, and cytoplasmic membrane rupture of GCs. Vacquinol-1 originally was developed as an antimalarial compound.
Vacquinol-1 is a brain penetrant inducer of catastrophic vacuolization in glioblastoma cells.
Vacquinol-1 dihydrochloride is potentially used as a therapeutic for Glioblastoma multiforme (GBM). This drug is highly stable in vivo, with a half-life in plasma of 52 hour. Vacquinol-1 has high oral bioavailability and good brain penetration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2796SML0353M2319
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: soluble 38 mg/mL, H2O: insoluble
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)