Fortfahren mit
SML2789
tBPC
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenoxy]cyclohexanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,70
€ 32,04
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
€ 129,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 32,04
Listenpreis€ 37,70Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C2C(CCCC2)O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H24O2/c1-16(2,3)12-8-10-13(11-9-12)18-15-7-5-4-6-14(15)17/h8-11,14-15,17H,4-7H2,1-3H3
InChI key
FTIXUILRMBSXNS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Postitive allosteric modulator of NPY Y4 receptor
tBPC is a postitive allosteric modulator of the neuropeptide Y (NPY) Y4 receptor, which is predominantly expressed in the gastrointestinal tract and activated most strongly by pancreatic polypeptide (PP). tBPC was shown to potentiate Y4R activity in G-Protein signaling and arrestin3 recruitment and to potentiate the native PP response. tBPC was selective for Y4R over other Neuropeptide Y receptors and showed no effect on the efficacy (Emax) or potency (EC50) of the NPY signal response at the Y1, Y2, or Y5 receptors at 30 μM.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0634SML1142SML2185
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)