Fortfahren mit
SML2185
PA-6
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,5-Bis[4-[[imino(phenyl)methyl]amino]phenoxy]pentane, N,N′-[1,5-Pentanediylbis(oxy-4,1-phenylene)]bis-benzenecarboximidamide, Pentamidine-Analogue 6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 314,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H32N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 314,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N=C(C1=CC=CC=C1)NC(C=C2)=CC=C2OCCCCCOC3=CC=C(NC(C4=CC=CC=C4)=N)C=C3
InChI
1S/C31H32N4O2/c32-30(24-10-4-1-5-11-24)34-26-14-18-28(19-15-26)36-22-8-3-9-23-37-29-20-16-27(17-21-29)35-31(33)25-12-6-2-7-13-25/h1-2,4-7,10-21H,3,8-9,22-23H2,(H2,32,34)(H2,33,35)
InChI key
PETGITKEGWIZEL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PA-6 (Pentamidine-Analogue 6) is a selective and potent IK1 (inward rectifier potassium current) inhibitor that terminates atrial fibrillation and does not cause ventricular arrhythmias in goat and dog models. PA-6 interacts with the cytoplasmic pore region of the KIR2.1 (KCNJ2) ion channel.
selective and potent IK1 (inward rectifier potassium current) inhibitor that terminates atrial fibrillation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1355SML2657SML0989
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)