SML2787
DJ001 (E/Z)
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E/Z)-3-[(3-Nitrophenyl)amino]-1-phenyl-2-propen-1-one, (E/Z)-3-((3-nitrophenyl)amino)-1-phenylprop-2-en-1-one, (E/Z)-3-(3-Nitrophenylamino)-1-phenylprop-2-en-1-one, (E/Z)-DJ001, Compound 3071, Compound 5483071
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1=CC=CC=C1)/C=C\NC2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable