Fortfahren mit
SML2765
Glutor
≥98% (HPLC), glucose uptake inhibitor, powder
Synonym(e):
(S)-6-Methyl-5-(4-morpholinobenzyl)-4-oxo-2-phenyl-N-(pyridin-3-ylmethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-6-carboxamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 362,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H32N6O3
Molekulargewicht:
536.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Glutor, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Glutor is a potent inhibitor of glucose uptake that targets glucose transporters GLUT1, -2, and -3. Inhibition of glucose uptake by glutor leads to upregulation of GLUT3 and GLUT1 expression. Glutor potently and selectively suppresses growth of a variety of cancer cell lines. Glutor and glutaminase inhibitor CB-839 synergistically inhibit tumor cell growth.
potent inhibitor of glucose uptake that targets glucose transporters GLUT-1, -2, and -3
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0766SML0778SML2718
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
, white to beige to brown
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)