Fortfahren mit
SML2713
MU1210
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Methyl-4-(9-(3-(pyridin-4-yl)-phenyl)-7-oxa-2-aza-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-3-yl)-1H-pyrazole, 5-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-(3-(pyridin-4-yl)phenyl)furo[3,2-b]pyridine, VN339
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
€ 105,40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 384,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H16N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 105,40
Listenpreis€ 124,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(N=C1)C=C1C2=CC=C3C(C(C4=CC=CC(C5=CC=NC=C5)=C4)=CO3)=N2
InChI
1S/C22H16N4O/c1-26-13-18(12-24-26)20-5-6-21-22(25-20)19(14-27-21)17-4-2-3-16(11-17)15-7-9-23-10-8-15/h2-14H,1H3
InChI key
HEAGNKNMQVIVMM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP site-targeting, potent and selective inhibitor against cdc-like kinase (cdc2-like kinase) CLK1, CLK2, CLK4, and homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2), but not CLK3.
MU1210 is a potent and selective inhibitor against cdc-like kinase (cdc2-like kinase) CLK1, CLK2, CLK4 (CLK1/2/4 IC50 = 8/20/12 nM; CLK1/2/4 Ki = 84/91/23 nM by NanoBRET) and HIPK2 (IC50 = 29 nM) with good selectivity over HIPK1/3 (IC50 = 187/159 nM), DYRK1a/1b/2 (IC50 = 213/956/1309 nM), CLK3 (IC50 >3 μM) and 194 other kinases. MU1210 enhances alternative spliced MDM4-S mRNA (10 μM, 24 h) and exhibits antiproliferation activity in MCF7 cultures (IC50 in 72 h = 1.1 μM). Unlike most ATP site-targeting kinase inhibitors, X-ray crystallography shows that MU1210 is anchored to the back pocket instead of the hinge region of CLK1. MU140 serves as a negative control.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2722SML0333P0036
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)