Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 133,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 426,00 € 362,10 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
SPA70, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2nn[n](c2C)c3c(ccc(c3)OC)OC)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI key
OIOPHIFJQXHPAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SPA70 is a cell penetrant, potent and highly selective human pregnane X receptor (hPXR) antagonist that inhibits hPXR in humanized mouse models. It inhibits hPXR-mediated drug metabolism in in primary human hepatocytes and in mouse models.
cell penetrant, potent and highly selective human pregnane X receptor (hPXR) antagonist that inhibits hPXR in humanized mouse models.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?