Fortfahren mit
SML1404
A01 (Smurf1 inhibitor)
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
[4-[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl]-1-piperazinyl][4-(5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 366,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20ClF3N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
512.93
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(Cl)C(C(F)(F)F)=C1)(N2CCN(C(C3=CC=C(N4N=CC=C4C)C=C3)=O)CC2)=O
InChI
1S/C22H20ClF3N4O3S/c1-15-8-9-27-30(15)17-4-2-16(3-5-17)21(31)28-10-12-29(13-11-28)34(32,33)18-6-7-20(23)19(14-18)22(24,25)26/h2-9,14H,10-13H2,1H3
InChI key
QFYLTUDRXBNZFQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A01 is a high affinity selective inhibitor of E3 ubiquitin-protein ligase Smurf1 (Smad ubiquitination regulatory factor-1) that disturbs Smurf1-Smad1/5 interaction and blocks Smurf1 mediated Smad1/5 ubiquitination. A01 increases responsiveness to BMP-2 in myoblasts and osteoblasts.
A01 is a high affinity selective inhibitor of E3 ubiquitin-protein ligase Smurf1.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S4572SML0407SML1243
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL (warmed, clear solution)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)