Unfortunately, the stability information of this product in DMSO is not determined.
Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 74,10 € 62,98 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 299,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 62,98
Listenpreis€ 74,10Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C
InChI
1S/C20H30O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h8-9,11,13-15H,6-7,10,12H2,1-5H3,(H,21,22)/b14-8+,17-11+,18-13+,19-15+
InChI key
UUBHZHZSIKRVIV-KCXSXWJSSA-N
Biochem/physiol Actions
Peretinoin is an orally active synthetic acyclic retinoid (ACR) whose in vivo anti-hepatocellular carcinoma (HCC) efficacy is attributed to its upregulatory activity toward retinoid nuclear receptors (RARbeta & RXRalpha), as well as negative regulation against sphingosine kinase 1 (SPHK1) expression and, thereby, sphingosine metabolic pathway. Peretinoin inhibits the replication of hepatitis B & C viruses in cultures (HBV & HCV EC50 = 9-25 μM) and shows in vivo efficacy in rodent models of hepatocarcinogenesis among rats (10, 40, or 80 mg/kg/day p.o.) and mice (0.03% or 0.06% in diet) subjected to chronic inflammation induction by diethylnitrosamine (DEN).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility chloroform: 50 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color yellow | color faint brown to dark brown, deep red-brown |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Wie lang ist das Peretinoin haltbar/ verwendbar nach anmischen mit DMSO?