Fortfahren mit
SML2635
Z944 hydrochloride
≥98% (HPLC), T-type calcium channel blocker, powder
Synonym(e):
4-[[(3-Chloro-5-fluorobenzoyl)amino]methyl]-N-(1,1-dimethylethyl)-1-piperidineacetamide hydrochloride, N-((1-(2-(tert-Butylamino)-2-oxoethyl)piperidin-4-yl)methyl)-3-chloro-5-fluorobenzamide hydrochloride, Z 944 hydrochloride, Z-944
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 283,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H27ClFN3O2 · xHCl
Molekulargewicht:
383.89 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 87,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Z944 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Orally available, state-dependent, potent and selective T-type calcium channel blocker (Cav3.1, Cav3.2, Cav3.3) with in vivo absence seizure-reducing efficacy.
Z944 is an orally available, state-dependent, potent and selective T-type calcium channel blocker (hCav3.1/Cav3.2/Cav3.3 IC50 by voltage clamp = 50/160/110 nM under ~30% inactivated state & 130/540/260 nM in the closed state) over non-T-type voltage-gated channels (rCaV2.2 IC50 = 11 μM/30% inactivated & 150 μM/closed; hERG/rCaV1.2/hNaV1.5 IC50 = 7.8/32/100 μM). Z944 effectively suppresses seizure activity in the GAERS (absence epilepsy rats from Strasbourg) model in vivo (10-30 mg/kg qod ip.) with no adverse cardiovascular effects or neurotoxicity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0081SML0608SML1010
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)