Fortfahren mit
SML2630
Intronistat B hydrobromide
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)-2-(3,4,5-trihydroxybenzoyl) benzofuran-5-carboxamide hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22N2O6 · xHBr
Molekulargewicht:
410.42 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 75,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to dark gray
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of the self-splicing group IIB intron found in fungi
Intronistat B is a potent inhibitor of the self-splicing group IIB intron, a mitochondrial RNA tertiary structure necessary for respiration in fungi, yeast and plants, but not found in vertebrates. Intronistat B was found to have antifungal activity comparable to that of amphotericin B in inhibiting growth of the Candida parapsilosis. It did not inhibit spliceosomal processing, group I intron splicing or splicing of group II introns from subclasses other than subclass IIB and was not toxic to human cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D204SML2440SML2809
description
≥98% (HPLC)
description
solid, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
color
white to dark gray
color
white
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)