Fortfahren mit
SML2616
Bepotastine besilate
≥98% (HPLC), H1-receptor antagonist, powder
Synonym(e):
Bepreve, (+)-4-[[(S)-p-chloro-alpha-2­pyridylbenzyl]oxy]-1-piperidine butyric acid monobenzenesulfonate
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,70
€ 55,84
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 265,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25ClN2O3 · C6H6O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
547.06
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 55,84
Listenpreis€ 65,70Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bepotastine besilate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 4.5 to 6.5°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c4ccccc4.Clc1ccc(cc1)[C@@H](OC3CCN(CC3)CCCC(=O)O)c2ncccc2
InChI
1S/C21H25ClN2O3.C6H6O3S/c22-17-8-6-16(7-9-17)21(19-4-1-2-12-23-19)27-18-10-14-24(15-11-18)13-3-5-20(25)26;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,4,6-9,12,18,21H,3,5,10-11,13-15H2,(H,25,26);1-5H,(H,7,8,9)/t21-;/m1./s1
InChI key
UDGHXQPQKQPSBB-ZMBIFBSDSA-N
Biochem/physiol Actions
Bepotastine besilate is a second generation antihistamine used clinically for the treatment of itching associated with allergic conjunctivitis, allergic rhinitis and urticaria/pruritus. It is a direct H1-receptor antagonist that inhibits the release of histamine from mast cells.
Second generation antihistamine, H1-receptor antagonist
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2929SML2279SML0302
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
optical activity
[α]/D 4.5 to 6.5°, c = 1 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)