Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 153,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 588,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H23ClN2O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
499.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
GNE-140, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
InChI key
SUFXXEIVBZJOAP-RUZDIDTESA-N
Biochem/physiol Actions
Active site-targeting, potent and selective lactate dehydrogenase (LDH) inhibitor that affects glycolysis-dependent cancer proliferation & survival.
GNE-140 is an active site-targeting, potent and selective lactate dehydrogenase (LDH) inhibitor (LDH-A/B/C IC50 = 3/5/5 nM; LDH-A IC50 = 22 nM with mixed GNE-140 diastereomers; malate dehydrogenases MDH1/2 IC50 >10 μM; 301 kinases IC50 >1 μM) that reduces cellular lactate (IC50 = 670 nM; MIA PaCa-2) and upregulates pyruvate levels. GNE-140 affects glycolysis-dependent cancer proliferation (IC50 = 430 nM; MIA PaCa-2 & KP-2) & survival, but not oxidative phosphorylation (OXPHOS)-dependent growth. Due to rapid clearance, GNE-140 is ineffective against MIA PaCa-2 tumor growth with only transient lactate-reducing efficacy in tumor tissue in mice in vivo (100-400 mg/kg b.i.d. p.o.).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?