Fortfahren mit
SML2312
Tipranavir
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-trifluoromethyl-N-[3(R)-[1-[5,6-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-6(R)-(2-phenethyl)-6(R)-n-propyl-2H-pyran-3-yl]propyl]phenyl]-2-pyridinesulfonamide, N-[3-[(1R)-1-[(6R)-5,6-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-6-(2-phenylethyl)-6-propyl-2H-pyran-3-yl]propyl]phenyl]-5-(trifluoromethyl)-pyridinesulfonamide, PNU 140690, PNU-140690, TPV
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
€ 151,30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 723,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H33F3N2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
602.66
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 151,30
Listenpreis€ 178,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C31H33F3N2O5S/c1-3-16-30(17-15-21-9-6-5-7-10-21)19-26(37)28(29(38)41-30)25(4-2)22-11-8-12-24(18-22)36-42(39,40)27-14-13-23(20-35-27)31(32,33)34/h5-14,18,20,25,36-37H,3-4,15-17,19H2,1-2H3/t25-,30-/m1/s1
InChI key
SUJUHGSWHZTSEU-FYBSXPHGSA-N
Biochem/physiol Actions
HIV protease inhibitor that is highly potent against a variety of HIV strains and isolates in several cell culture systems
Tipranavir is a HIV protease inhibitor that is highly potent against a variety of HIV strains and isolates in several cell culture systems. Tipranavir inhibits the replication of viruses that are resistant to other protease inhibitors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2434SML1408SML0778
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)