Fortfahren mit
SML1052
2-D08
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2′,3′,4′-trihydroxy-flavone, 2-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)-4H-1-Benzopyran-4-one
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
€ 98,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 98,60
Listenpreis€ 116,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3c(c(c(cc3)O)O)O)=O)cccc2
InChI
1S/C15H10O5/c16-10-6-5-9(14(18)15(10)19)13-7-11(17)8-3-1-2-4-12(8)20-13/h1-7,16,18-19H
InChI key
JJAXTFSPCLZPIW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-D08 has been used as a small ubiquitin-like modifier (SUMO)ylation inhibitor.
Biochem/physiol Actions
2-D08 is a potent and cell-permeable inhibitor of sumoylation that block the transfer of SUMO (small ubiquitin-like modifier) from the E2 enzyme (Ubc9) thioester conjugate to the substrate.
2-D08 is a potent and cell-permeable inhibitor of sumoylation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0361T7665SML0688
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 5 mg of Tyrphostin 51 in 0.1 ml of solvent, clear, orange to red
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
faintly yellow to dark yellow
color
-
color
faintly pink to red
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)