Fortfahren mit
SML2526
DDR-TRK-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoro-methyl)-phenylamino)-(5-methyl-3-(pyrimidin-5-yl)-3-aza-bicyclo[4.4.0]deca-1(6),7,9-trien-9-yl)-methanone, (4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-(5-pyrimidinyl)-7-isoquinolinecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 372,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H23F3N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.50
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 96,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -25 to -20°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
A chemical probe for the DDR and TRK kinase
DDR-TRK-1 was shown to inhibit the kinase activity of Discoidin Domain Receptor 1 (DDR1) with an IC50 value of 9.4 nM. DDR receptors are linked to the progression of various human diseases, including fibrotic disorders such as pulmonary fibrosis, as well as atherosclerosis and cancer. DDR-TRK-1 showed a therapeutic effect in a mouse model of pulmonary fibrosis and inhibited Panc-1 pancreatic cancer cell colony formation and migration. DDR-TRK-1 also inhibits the TRK family kinases TRKA, TRKB, and TRKC, which are selectively expressed in neuronal tissue. DDR-TRK-1N is the negative control compound.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2274SML1781SML1693
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)