Fortfahren mit
SML1781
PDD00017273
≥98% (HPLC), powder, poly(ADP-ribose) glycohydrolase inhibitor
Synonym(e):
1-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-N-(1-methylcyclopropyl)-3-[(2-methyl-5-thiazolyl)methyl]-2,4-dioxo-6-quinazolinesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 500,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26N6O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
514.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PDD00017273, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC5(CC5)C)c1cc2c([n]([c]([n]([c]2=O)Cc4[s]c(nc4)C)=O)Cc3[n](nc(c3)C)C)cc1
InChI key
IFWUBRBMMNTBRZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PDD00017273 is a potent and selective inhibitor of Poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG), which catalyses hydrolysis of the O-glycosidic linkages of ADP-ribose polymers, reversing the effects of poly(ADP-ribose) polymerases (PARPs).
PDD00017273 is a potent and selective inhibitor of Poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG), which catalyses hydrolysis of the O-glycosidic linkages of ADP-ribose polymers, reversing the effects of poly(ADP-ribose) polymerases (PARPs). PARG has been shown to be involved in the repair of single strand DNA breaks. PDD00017273 is selective for PARG, with EC50 = 26 nM, compared to values of 30 μM for PARP1 and ARH3.
PDD00017273 is cell permeable in nature. It is used for specific killing of cells defective in certain homologous recombination (HR) proteins such as breast cancer gene 1/2 (BRCA1/2).[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1061PZ0379SML1984
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)