Fortfahren mit
SML2510
Flubendazol
Synonym(e):
Flubendazol, Flumoxanal, Methyl-[5-(4-fluorbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12FN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
€ 150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
InChI key
CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Flubendazole, an antithelmintic, has been widely used in treating intestinal parasites. Additionally, Flubendazole has been reported to exert anticancer activities.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
34091Y0000138Y0000139
Flubendazol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000138
Flubendazol
description
-
description
VETRANAL®, analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flubendazol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)