Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 314,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13ClF3N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(C(OC)=O)[C@H](C2=C(Cl)C=C(F)C=C2)N=C(C3=NC=C(F)C=C3F)N1
InChI
1S/C18H13ClF3N3O2/c1-8-14(18(26)27-2)15(11-4-3-9(20)5-12(11)19)25-17(24-8)16-13(22)6-10(21)7-23-16/h3-7,15H,1-2H3,(H,24,25)/t15-/m0/s1
InChI key
FVNJBPMQWSIGJK-HNNXBMFYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY41-4109 is a heteroaryldihydropyrimidine (HAP)-based capsid assembly modulator (CAM) that destabilizes hepatitis B virus (HBV) capsid assembly. BAY41-4109 inhibits HBV replication in HepG2.2.15 cultures with little host cytotoxicity (IC50 = 53 nM vs. CC50 = 7 μM in 8 days). Despite its relatively short half-life in vivo (plasma t1/2 = 5 h/dog, 2 h/rat, ≤1 h/mouse), BAY41-4109 shows greater antiviral efficacy than 3TC in Tg [HBV1.3 fsX-3′5′] mice (HBV DNA reduction = 52%/BAY vs. 36%/3TC in liver via 30 mg/kg b.i.d. p.o.; 70% vs. 30% in plasma with 15 mg BAY/kg or 30 mg/kg 3TC b.i.d. p.o., respectively) with good oral availability (F/tmax =31%/mouse, 58%/rat & dog).
Heteroaryldihydropyrimidine (HAP) capsid assembly modulator (CAM) that destabilizes hepatitis B virus (HBV) capsid assembly and replication in vitro & in vivo.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: >10 mg/mL, ethanol: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?