Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 87,60 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 352,00 € 299,20 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H31BrN2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
447.84
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C1=CC(Br)=C(OCC(NC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2)=O)C=C1.Cl
InChI key
QXKQUPCNSXWIDX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VU0134992 is an orally available, potent and selective modulator of the inward rectifier potassium (Kir) channel Kir4.1 (KCNJ10) that induces diuresis, natriuresis, and kaliuresis in rats.
orally available, potent and selective modulator of the inward rectifier potassium (Kir) channel Kir4.1 (KCNJ10)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥18 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to tan | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?