Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 309,00 € 262,65 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H13BrN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 262,65
Listenpreis€ 309,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1=C2C=CC=CC2=CC=C1OCC(NC3=CC=CN=C3)=O
InChI
1S/C17H13BrN2O2/c18-17-14-6-2-1-4-12(14)7-8-15(17)22-11-16(21)20-13-5-3-9-19-10-13/h1-10H,11H2,(H,20,21)
InChI key
WLLRAGBPCSOJNH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VU0405601 is a hERG (the human Ether-à-go-go-Related Gene) agonist that increased the IC50 of dofetilide from 38.7 nM to 76.3 nM. VU0405601 protects against arrhythmias induced by hERG inhibition.
VU0405601 is a hERG agonist that protects against arrhythmias induced by hERG inhibition.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?