Fortfahren mit
SML2404
EC23
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-((5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethynyl)benzoic acid, 4-[2-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethynyl]benzoic acid, AGN 190205, AGN-190205, AGN190205, BASF 46928, BASF-46928, BASF46928, EC 23, EC-23
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 241,00
€ 204,85
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.44
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 59,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)C#Cc2cc3c(cc2)C(CCC3(C)C)(C)C
InChI
1S/C23H24O2/c1-22(2)13-14-23(3,4)20-15-17(9-12-19(20)22)6-5-16-7-10-18(11-8-16)21(24)25/h7-12,15H,13-14H2,1-4H3,(H,24,25)
InChI key
OQVLOWLEEHYBJH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
EC23 is a synthetic, photostable all-trans retinoic acid (ATRA) analog/mimetic that targets RAR with greater affinity than ATRA (RARα/β/γ EC50 by cell-free TR-FRET binding assay = 3.7/3.3/16.8 with EC23 vs. 16.0/17.6/14.7 nM with ATRA) and does not bind retinoid x receptors (RXRs). EC23 induces differentiation of human pluripotent embryonic stem cells (0.1-10 μM) with a similar or better efficiency than ATRA.
Photostable all-trans retinoic acid (ATRA) mimetic that targets RAR with greater affinity and induces stem cells differentiation with better efficiency than ATRA.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2665S8951SML2015
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >28 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)