Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 114,00 € 96,90 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 458,00 € 389,30 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 96,90
Listenpreis€ 114,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C)(C)C)N1[C@H](C2=CC=CC=C2)CC=N1
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, highly potent and selective RIPK1 (RIP1) inhibitor with necroptosis blocking efficacy in vitro and in vivo.
GSK′963 (GSK′963A) is a brain-penetrant, highly potent and selective ATP site-targeting receptor-interacting protein 1 kinase (RIP1; RIPK1) inhibitor (IC50 = 0.8-8 nM with 50 μM ATP; IC50 >10 μM against RIPK2/3/5 and 335 other kinases) that protects against TNFα/zVAD-induced necroptosis (EC50 = 1/4 nM in mouse L929/human U937 cultures) and blocks Y. pestis-induced death of murine fetal liver macrophages (1 μM). GSK′963 prevents lethal hypothermia by acute sterile shock (2 mg/kg i.p. 15 min prior to TNFα/zVAD i.v.) and protects against acute neuronal death upon autologous blood intracerebral hemorrhage induction in mice in vivo (25 mg/kg/3 hr i.p.).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?