Fortfahren mit
SML2369
Tipelukast
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[6-Acetyl-3-[3-[(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenyl)thio]propoxy]-2-propylphenoxy]butanoic acid, KCA-757, MN-001
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H38O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
530.67
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 323,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC1=C(SCCCOC2=C(CCC)C(OCCCC(O)=O)=C(C(C)=O)C=C2)C=CC(C(C)=O)=C1O
InChI
1S/C29H38O7S/c1-5-9-23-25(14-12-22(20(4)31)29(23)36-16-7-11-27(32)33)35-17-8-18-37-26-15-13-21(19(3)30)28(34)24(26)10-6-2/h12-15,34H,5-11,16-18H2,1-4H3,(H,32,33)
InChI key
KPWYNAGOBXLMSE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antifibrotic and anti-inflammatory Leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist and inhibitor of 5-lipoxygenase (5-LO) and phosphodiesterases PDE3 and PDE4.
Tipelukast is a Leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist and an inhibitor of 5-lipoxygenase (5-LO) and also phosphodiesterases PDE3 and PDE4. It has been found to have antifibrotic and anti-inflammatory activity. Tipelukast has been investigated as a possible treatment for nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1782SML2794SML2333
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to blue-gray
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)