Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 178,00 € 151,30 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 151,30
Listenpreis€ 178,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Penicillium sp.
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(C2=CC(OC)=CC(O)=C2C(O)=O)=C(C)C=C1O
InChI
1S/C15H14O6/c1-8-5-13(16)14(17)7-11(8)12-6-9(20-2)3-4-10(12)15(18)21-19/h3-7,16-17,19H,1-2H3
InChI key
GWGIZSANXIQQQR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Altenusin, a non-steroidal fungal metabolite, is a potent and selective agonist of Farnesoid X receptor (FXR) that protects mice from high-fat diet induced obesity. Also it decreases blood glucose level, serum insulin level, and reduces lipid droplets accumulation. Altenusin inhibits trypanothione reductase from Trypanosoma cruzi.
potent and selective agonist of Farnesoid X receptor (FXR)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| color yellow to orange | color white to beige | color white | color white to beige |
| biological source Penicillium sp. | biological source - | biological source - | biological source - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?