Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.46
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NN=C2N1N=C(N[C@H](C)[C@@H](C3=CC=CC=C3)N(C)C)C4=CC=CC=C42
Biochem/physiol Actions
D-Moses is a negative control to L-Moses a cell penetrant, potent and selective PCAF bromodomain (Brd) inhibitor.
negative control to L-Moses, a PCAF Bromodomain inhibitor
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Moses Moustakim et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(3), 827-831 (2016-12-15)
The p300/CBP-associated factor (PCAF) and related GCN5 bromodomain-containing lysine acetyl transferases are members of subfamily I of the bromodomain phylogenetic tree. Iterative cycles of rational inhibitor design and biophysical characterization led to the discovery of the triazolopthalazine-based L-45 (dubbed L-Moses) as