Fortfahren mit
SML2182
Succinobucol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
AGI-1067, Butanedioic acid 1-[4-[[1-[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]thio]-1-methylethyl]thio]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenyl]ester, Probucol monosuccinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,60
€ 80,41
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H52O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
616.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 80,41
Listenpreis€ 94,60Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(C)(C)C)C=C(SC(C)(C)SC2=CC(C(C)(C)C)=C(OC(CCC(O)=O)=O)C(C(C)(C)C)=C2)C=C1C(C)(C)C
InChI
1S/C35H52O5S2/c1-31(2,3)23-17-21(18-24(29(23)39)32(4,5)6)41-35(13,14)42-22-19-25(33(7,8)9)30(26(20-22)34(10,11)12)40-28(38)16-15-27(36)37/h17-20,39H,15-16H2,1-14H3,(H,36,37)
InChI key
RKSMVPNZHBRNNS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active antioxidant; vascular protectant; antiatherosclerotic;
Succinobucol is a metabolically stable derivative of the antioxidant drug probucol that poses a distinct pharmacological from. Succinobucol is an orally active vascular protectant that exhibits antiatherosclerotic properties in multiple animal models and in humans. It inhibits the release of proinflammatory cytokines, TNF-a, IL-1b, and IL-6 in hPBMC activated by LPS.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2662SML2218SML0634
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)