Fortfahren mit
SML2169
Diphenidol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α,α-Diphenyl-1-piperidinebutanol hydrochloride, Diphenyl(3-(1-piperidyl)propyl)carbinol hydrochloride, 1,1-Diphenyl-4-piperidino-1-butanol, Difenidol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,70
€ 49,04
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.91
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.77
EC Number:
221-850-0
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 49,04
Listenpreis€ 57,70Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.OC(CCCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H
InChI key
AVZIYZHXZAYGJS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Diphenidol is a non-selective muscarinic acetylcholine receptor antagonist. Diphenidol is an antiemetic agent used in the treatment of vomiting and vertigo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2716SML2672SML0500
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)