Fortfahren mit
SML2153
TAM1 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-Hydroxy-4-[(4-methyl-1-piperidinyl)methyl]-2-phenyl-3-benzofurancarboxylic acid ethyl ester Hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
TAM1 is an inhibitor of the thioesterase activity of Mycobacterium tuberculosis polyketide synthase Pks13. TAM1 binds to Pks13 TE domain. TAM1 exhibit a potent bactericidal activity against Mycobacterium Tuberculosis H37Rv strain.
inhibitor of the thioesterase activity of Mycobacterium tuberculosis polyketide synthase Pks13.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1785SML1010SML0860
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)