Fortfahren mit
SML2046
ARM390
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
AR-M 1000390, N,N-Diethyl-4-(phenyl-4-piperidinylidenemethyl)benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
€ 272,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H28N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 272,00
Listenpreis€ 320,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)=C3CCNCC3)C=C1)N(CC)CC
InChI
1S/C23H28N2O/c1-3-25(4-2)23(26)21-12-10-19(11-13-21)22(18-8-6-5-7-9-18)20-14-16-24-17-15-20/h5-13,24H,3-4,14-17H2,1-2H3
InChI key
SMUGAZNLKPFBSB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ARM390 in a δ-selective opioid receptor agonist derivative of SNC80. ARM390 leads to very low levels of receptor internalization, and does not induce acute desensitization of analgesic response compared to SNC80. ARM390 preferentially recruits arrestin 3 to the delta opioid receptor in mice.
low-internalizing δ opioid receptor agonist
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2274SML1920SML2291
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
209808-01-5 ARM390 chemical
-
2-(4-Methylphenylsulfonamido)-N-(4-phenylthiazol-2-yl)-4-(trifluoromethyl)benzamide, 2-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]-N-(4-phenyl-2-thiazolyl)-4-(trifluoromethyl)-benzamide, ML364 1991986-30-1, ML364 Cyclin D1 degradation agent, ML364 USP2 inhibitor, ML364 apoptosis inducer, ML364 chemical structure analysis, ML364 deubiquitinase inhibitor for cancer research, ML364 for cell cycle arrest, ML364 homologous recombination inhibitor, ML364 research grade inhibitor, Sigma-Aldrich ML364, lab-grade ML364 for HCT116 cells
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)